Learn More
3-Éthylphénol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11456420
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11456420 250 g 250g
11436420 10 g 10g
11446420 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11456420 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23470.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 620-17-7 | C8H10O | 122.17 g/mol
It is used as a photographic chemical intermediate and an intermediate for the cyan coupler of photographic paper. It has a wide application in fragrance industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire chimique photographique et intermédiaire pour le coupleur cyan de papier photographique. Il est largement utilisé dans en parfumerie.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans des conditions fraîches et sèches, et dans des conditions bien scellées. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 620-17-7
Formule moléculaire C8H10O
Poids moléculaire (g/mol) 122.17
Numéro MDL MFCD00002311
Clé InChI HMNKTRSOROOSPP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-ethylphenol, phenol, 3-ethyl, phenol, m-ethyl, meta-ethylphenol, 1-ethyl-3-hydroxybenzene, 1-hydroxy-3-ethylbenzene, 3-ethyl-phenol, unii-0g9zk222jx, benzene, 1-ethyl-3-hydroxy, dsstox_cid_2480
CID PubChem 12101
ChEBI CHEBI:34332
Nom IUPAC 3-éthylphénol
SMILES CCC1=CC=CC(O)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Ethylphenol
Point de fusion -4°C
Densité 1.028
Point d’ébullition 218°C
Point d’éclair 94°C (202°F)
Indice de réfraction 1.5335
Quantité 250 g
Numéro UN UN3145
Beilstein 1857002
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 122.17
Pourcentage de pureté 95%