Learn More
3-Ethylrhodanine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11436236
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11436236 5 g 5g
11446236 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11436236 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23047.06
 Article restreint
Expédition estimée: 19-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 7648-01-3 | C7H3Br2F3 | 303.90 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7648-01-3
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Ethylrhodanine
Point de fusion 36°C to 39°C
Densité 1.303
Point d’ébullition 127°C to 129°C (4 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Formule moléculaire C7H3Br2F3
Numéro MDL MFCD00013554
Quantité 5 g
Synonyme 1,4-dibromo-2-trifluoromethyl benzene, 2,5-dibromobenzotrifluoride, benzene, 1,4-dibromo-2-trifluoromethyl, 2,5-dibromo trifluoromethyl benzene, 1,4-dibromo-2-trifluoromethyl-benzene, toluene, 2,5-dibromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro, pubchem9537, 2,5-dibromobenzotrifloride, 2,5-dibromo-, ,-trifluorotoluene
Clé InChI VWKFJAOCLPPQGR-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC(F)(F)C1=CC(Br)=CC=C1Br
Nom IUPAC 1,4-dibromo-2-(trifluorométhyl)benzène
Poids moléculaire (g/mol) 303.90
CID PubChem 82108
Poids de la formule 161.25
Pourcentage de pureté 98%