Learn More
3-Ethylrhodanine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11446236
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11446236 25 g 25g
11436236 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11446236 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23047.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7648-01-3 | C7H3Br2F3 | 303.90 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7648-01-3
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Ethylrhodanine
Point de fusion 36°C to 39°C
Densité 1.303
Point d’ébullition 127°C to 129°C (4 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Formule moléculaire C5H7NOS2
Numéro MDL MFCD00051339
Quantité 25 g
Synonyme 3-ethylrhodanine, n-ethylrhodanine, 4-thiazolidinone, 3-ethyl-2-thioxo, rhodanine, 3-ethyl, 3-ethyl-2-thioxothiazolidin-4-one, 3-ethylrodanin, 3-ethyl-2-thioxo-4-thiazolidinone, 3-ethylrhodamine, 3-ethyl-2-thioxo-1,3-thiazolidin-4-one, unii-42klq911ht
Clé InChI UPCYEFFISUGBRW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCN1C(=O)CSC1=S
Nom IUPAC 3-éthyl-2-sulfanylidène-1,3-thiazolidin-4-one
Poids moléculaire (g/mol) 161.24
CID PubChem 82098
Poids de la formule 161.25
Pourcentage de pureté 98%