Learn More
3-Ethynylaniline, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Ethynylaniline |
| CAS | 54060-30-9 |
| Formule moléculaire | C8H7N |
| Numéro MDL | MFCD00014779 |
| Quantité | 10 g |
| SMILES | C1=C(C=CC=C1C#C)N |
| Poids moléculaire (g/mol) | 117.15 |
| Pourcentage de pureté | 98% |