Learn More
3-éthynylpyridine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10274814 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10274814 1 g Flacon en verre 1g
10051744 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10274814 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 398070010
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 2510-23-8 | C7H5N | 103.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2510-23-8
Formule moléculaire C7H5N
Poids moléculaire (g/mol) 103.12
Numéro MDL MFCD02177459
Clé InChI CLRPXACRDTXENY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyridine, 3-ethynyl, 3-pyridylacetylene, 3-ethynyl-pyridine, pyridine, 3-ethynyl-6ci, 7ci, 8ci, 9ci, 3-ethylnylpyridine, 3-ethynyl pyridine, meta-ethynylpyridine, 3-ethylnyl pyridine, 3-pyridyl acetylene
CID PubChem 186003
Nom IUPAC 3-éthynylpyridine
SMILES C#CC1=CN=CC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Ethynylpyridine
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 39°C to 40°C
Couleur Brun à incolore
Point d’ébullition 83°C to 84°C (30.0 mmHg)
Point d’éclair 56°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 103.12
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Faible fusion de solide
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Ethynylpyridine
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H228-Matière solide inflammable.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.