Learn More
3-éthynylpyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15450308
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15450308 25 g 25g
15430308 1 g 1g
15440308 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15450308 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53465.14
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2510-23-8 | C7H5N | 103.124 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2510-23-8
Formule moléculaire C7H5N
Poids moléculaire (g/mol) 103.124
Numéro MDL MFCD02177459
Clé InChI CLRPXACRDTXENY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyridine, 3-ethynyl, 3-pyridylacetylene, 3-ethynyl-pyridine, pyridine, 3-ethynyl-6ci, 7ci, 8ci, 9ci, 3-ethylnylpyridine, 3-ethynyl pyridine, meta-ethynylpyridine, 3-ethylnyl pyridine, 3-pyridyl acetylene
CID PubChem 186003
Nom IUPAC 3-éthynylpyridine
SMILES C#CC1=CN=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Ethynylpyridine
Point de fusion 39°C to 40°C
Point d’ébullition 83°C to 84°C (30 mmHg)
Point d’éclair 57°C (135°F)
Quantité 25 g
Numéro UN UN1325
Poids de la formule 103.12
Pourcentage de pureté 97%