Learn More
3-exo-aminobicyclo[2.2.1]hept-5-ène-2-exo-carboxamide, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10627441 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10627441 250 mg Flacon en verre 250mg
10308763 1 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10627441 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 277812500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 105786-40-1 | Molecular Formula: C8H13N2O | Molecular Weight: 153.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 105786-40-1
Formule moléculaire C8H13N2O
Poids moléculaire (g/mol) 153.20
Numéro MDL MFCD00143157,MFCD01456476,MFCD00143157
Clé InChI SCQSHSJVMGGQKR-UCROKIRRSA-O
Synonyme 3-exo-aminobicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxamide, +-1s,2s,3r,4r-3-aminobicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxamide, +/--1s,2s,3r,4r-3-aminobicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxamide, bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxamide, 3-amino-, 1r,2r,3s,4s-rel-9ci
CID PubChem 42580098
Nom IUPAC (1S,2S,3R,4R)-3-aminobicyclo[2.2.1]hept-5-ène-2-carboxamide
SMILES NC(=O)[C@H]1[C@@H]([NH3+])[C@@H]2C[C@H]1C=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-exo-Aminobicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-exo-carboxamide
Point de fusion 235.0°C to 253.0°C
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ethanol and methanol
Quantité 250 mg
Poids de la formule 152.2
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement