Learn More
Acide de 3-exo-aminobicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-exo-carboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10571311 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10571311 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10571311 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 265690010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 92511-32-5 | C8H11NO2 | 153.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-exo-Aminobicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-exo-carboxylic acid
Point de fusion 261.0°C to 263.0°C
Note relative au nom 98%
CAS 92511-32-5
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Beige à gris
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule moléculaire C8H11NO2
Conditionnement Flacon en verre
Numéro MDL MFCD00143158
Synonyme diendo-3-amino-bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxylic acid, rac-1r,2s,3r,4s-3-aminobicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxylic acid, 3-endo-aminobicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-endo-carboxylic acid, 1r,2r,3s,4s/1s,2s,3r,4r-3-aminobicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxylic acid, 1r,1beta,4s,4beta-3alpha-amino-2alpha-norborna-5-enecarboxylic acid, 1r,2s,3 r,4s-3-amino-5-bicyclo 2,2,1 heptene-2-carboxylic acid, 1r,2s,3r,4s-3-aminobicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxylic acid, bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxylicacid, 3-amino-, 1r,2s,3r,4s, bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxylic acid, 3-amino-, 1r,2s,3r,4s-9ci
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol and methanol
Clé InChI FCYFJGGJCJDCPB-BNHYGAARSA-N
SMILES C1C2C=CC1C(C2C(=O)O)N
Nom IUPAC acide (1R,2S,3R,4S)-3-aminobicyclo[2.2.1]hept-5-ène-2-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 153.18
Quantité 1 g
CID PubChem 13160880
Poids de la formule 153.18
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre