Learn More
3-fluoro-1,2-dihydroxybenzène, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10492241 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
Code produit. 10492241
Marque: Thermo Scientific Acros 264790010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 363-52-0
Formule moléculaire C6H5FO2
Poids moléculaire (g/mol) 128.10
Numéro MDL MFCD00042582
Clé InChI DXOSJQLIRGXWCF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluorocatechol, pyrocatechol, 3-fluoro, 1,2-benzenediol, 3-fluoro, 1,2-dihydroxy-3-fluorobenzene, 3-fluoro-1,2-dihydroxybenzene, 3-fluoro-1,2-benzenediol, 1-fluoro-2,3-dihydroxybenzene, 3fa, pubchem4142
CID PubChem 67764
ChEBI CHEBI:39876
Nom IUPAC 3-fluorobenzène-1,2-diol
SMILES OC1=CC=CC(F)=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluoro-1, 2-dihydroxybenzene
Note relative au nom 98+%
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 71°C to 74°C
Couleur Beige à marron-gris
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: >350g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohols,ketones,esters
Poids de la formule 128.1
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre cristalline