Learn More
3’-fluoro-2’-hydroxyacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15465617
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15465617 250 mg 250mg
15455617 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15465617 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32854.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 699-92-3 | C8H7FO2 | 154.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 699-92-3
Formule moléculaire C8H7FO2
Poids moléculaire (g/mol) 154.14
Numéro MDL MFCD09055140
Clé InChI WXTHZWWWCICGAN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3'-fluoro-2'-hydroxyacetophenone, 1-3-fluoro-2-hydroxyphenyl ethanone, 1-3-fluoro-2-hydroxy-phenyl-ethanone, 1-3-fluoro-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, 3-fluoro-2-hydroxyacetophenone, ethanone, 1-3-fluoro-2-hydroxyphenyl, 1-3-fluoro-2-hydroxyphenyl-ethanone, pubchem19786, 3;-fluoro-2;-hydroxyacetophenone
CID PubChem 10773176
Nom IUPAC 1-(3-fluoro-2-hydroxyphényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=C(O)C(F)=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone
Quantité 250 mg
Poids de la formule 154.14
Pourcentage de pureté 98%