Learn More
3-Fluoro-2-méthoxyaniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15444907
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15444907 250 mg 250mg
15434907 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15444907 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32214.MD
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 437-83-2
Formule moléculaire C7H8FNO
Poids moléculaire (g/mol) 141.145
Numéro MDL MFCD00007759
Clé InChI RCYMPYMITUEHOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluoro-o-anisidine, 3-fluoro-2-methoxy-phenylamine, 2-amino-6-fluoroanisole, 3-fluoro-2-methoxyphenylamine, benzenamine, 3-fluoro-2-methoxy, 3-fuloro-2-methoxyaniline, 3-fluoro-2-methoxy-benzenamine, 3-fluoro-2-methoxybenzenenamine, pubchem2256, pubchem3021
CID PubChem 581109
Nom IUPAC 3-fluoro-2-méthoxyaniline
SMILES COC1=C(C=CC=C1F)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluoro-2-methoxyaniline
Quantité 250 mg
Numéro UN UN2810
Poids de la formule 141.15
Pourcentage de pureté 97%