Learn More
3-fluoro-2-méthylaniline, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11479787
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11479787 25 g 25g
11469787 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11479787 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22764.14
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 443-86-7 | C7H8FN | 125.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 443-86-7
Formule moléculaire C7H8FN
Poids moléculaire (g/mol) 125.15
Numéro MDL MFCD00007760
Clé InChI SLDLVGFPFFLYBM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluoro-o-toluidine, 2-fluoro-6-aminotoluene, 2-amino-6-fluorotoluene, 6-amino-2-fluorotoluene, 3-fluoro-2-methyl-aniline, benzenamine, 3-fluoro-2-methyl, 3-fluoro-2-methylphenylamine, 2-methyl-3-fluoroaniline, hydrochloride, 3-fluor-2-methylanilin
CID PubChem 285553
Nom IUPAC 3-fluoro-2-méthylaniline
SMILES CC1=C(N)C=CC=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluoro-2-methylaniline
Point de fusion 7°C
Densité 1.099
Point d’ébullition 205°C
Point d’éclair 86°C (186°F)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.542
Quantité 25 g
Numéro UN UN2810
Poids de la formule 125.15
Pourcentage de pureté ≥98%