Learn More
3-Fluoro-2-méthylaniline, TRC
Code produit 30398519
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30398519 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30398519 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF5930555G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluoro-2-methylaniline
CAS 443-86-7
Formule moléculaire C7H8FN
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C7H8FN/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
SMILES CC1=C(N)C=CC=C1F
Nom IUPAC 3-fluoro-2-méthylaniline
Poids moléculaire (g/mol) 125.14
Poids de la formule 125.0641