Learn More
3-Fluoro-2-nitrophénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15478228
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15478228 1 g 1g
15488228 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15478228 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61670.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 385-01-3 | C6H4FNO3 | 157.1 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 385-01-3
Formule moléculaire C6H4FNO3
Poids moléculaire (g/mol) 157.1
Numéro MDL MFCD07368753
Clé InChI GAWNBKUTBVLIPL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluoro-2-nitro-phenol, 2-nitro-3-fluorophenol, phenol, 3-fluoro-2-nitro, 3-fluoronitro-phenol, pubchem4124, acmc-209j0i, ksc497m1h
CID PubChem 2782777
Nom IUPAC 3-fluoro-2-nitrophénol
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)[N+](=O)[O-])O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluoro-2-nitrophenol
Quantité 1 g
Poids de la formule 157.1
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide