Learn More
3-Fluoro-2-nitropyridine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15416687
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15416687 5 g 5g
15426687 250 mg 250mg
15406687 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15416687 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33813.06
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 54231-35-5 | C5H3FN2O2 | 142.089 g/mol
A specialty product for proteomics research applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Un produit spécialisé pour les applications en recherche en protéomique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54231-35-5
Formule moléculaire C5H3FN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 142.089
Numéro MDL MFCD04114127
Clé InChI IJVFHCSUEBAAOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-nitro-3-fluoropyridine, 3-fluoro-2-nitro-pyridine, pyridine, 3-fluoro-2-nitro, pubchem2185, 3-fluor-2-nitropyridin, pyfn51, 3-fluoro 2-nitro pyridine, pyridine,3-fluoro-2-nitro, pyridine, 3-fluoro-2-nitro-9ci
CID PubChem 2762802
Nom IUPAC 3-fluoro-2-nitropyridine
SMILES C1=CC(=C(N=C1)[N+](=O)[O-])F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluoro-2-nitropyridine
Point de fusion 30°C to 35°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 142.09
Pourcentage de pureté 96%