Learn More
3-Fluoro-2-pyridinecarbonitrile, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10545574
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10545574 5 g Flacon en verre ambré 5g
10473953 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10545574 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO07483DE
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 97509-75-6
Formule moléculaire C6H3FN2
Poids moléculaire (g/mol) 122.102
Numéro MDL MFCD06797501
Clé InChI VZFPSCNTFBJZHB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-cyano-3-fluoropyridine, 3-fluoropicolinonitrile, 3-fluoro-2-pyridinecarbonitrile, 3-fluoro-2-cyanopyridine, 3-fluoro-2-pyridinenitrile, 3-fluoro-pyridine-2-carbonitrile, 2-pyridinecarbonitrile, 3-fluoro, fluorocyanopyridine, pubchem16434, acmc-209s8i
CID PubChem 7060408
Nom IUPAC 3-fluoropyridine-2-carbonitrile
SMILES C1=CC(=C(N=C1)C#N)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluoro-2-pyridinecarbonitrile
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 122.1
Pourcentage de pureté 95%