Learn More
3-Fluoro-2 -pyridinecarboxaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 13575010 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
13575010 1 g Flacon en verre 1g
13585010 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13575010 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 448620010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 31224-43-8 | C6H4FNO | 125.1 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 31224-43-8
Formule moléculaire C6H4FNO
Poids moléculaire (g/mol) 125.1
Clé InChI OZIMPUNGBUYCSP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluoro-2-formylpyridine, 3-fluoropicolinaldehyde, 3-fluoro-2-pyridinecarboxaldehyde, 3-fluoropyridine-2-carboxaldehyde, 3-fluoro-pyridine-2-carbaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde, 3-fluoro, 2-formyl-3-fluoropyridine, pubchem5142, acmc-209hkw, 3-fluoro-2-formyl-pyridine
CID PubChem 11344017
Nom IUPAC 3-fluoropyridine-2-carbalaldéhyde
SMILES C1=CC(=C(N=C1)C=O)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluoro-2-pyridinecarboxaldehyde
Point de fusion 51.0°C to 54.0°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 125.1
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Fluoro-2-pyridinecarboxaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.