Learn More
acide 3-fluoro-4-(2-pyridylcarbamoyle)benzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15420796
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15420796 250 mg 250mg
15410796 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15420796 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54122.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1449133-22-5 | C12H10BFN2O3 | 260.031 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1449133-22-5
Formule moléculaire C12H10BFN2O3
Poids moléculaire (g/mol) 260.031
Numéro MDL MFCD20265181
Clé InChI CIQKUPRZPUUGGK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluoro-4-2-pyridylcarbamoyl benzeneboronic acid, 3-fluoro-4-pyridin-2-yl carbamoyl phenylboronic acid, 3-fluoro-4-2-pyridylcarbamoyl phenylboronic acid
CID PubChem 73995642
Nom IUPAC [3-fluoro-4-(pyridine-2-ylcarbamoyl)phényl]acide boronique
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)C(=O)NC2=CC=CC=N2)F)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluoro-4-(2-pyridylcarbamoyl)benzeneboronic acid
Quantité 250 mg
Poids de la formule 260.03
Pourcentage de pureté 97%