Learn More
3-Fluoro-4-(4-méthyl-1-pipérazinyle)ester pinacol de lʼacide benzèneboronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15495146
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15495146 1 g 1g
15405156 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15495146 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59640.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1408088-34-5 | C17H26BFN2O2 | 320.215 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1408088-34-5
Formule moléculaire C17H26BFN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 320.215
Numéro MDL MFCD22988988
Clé InChI RFECQDXNBWGCRR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl-4-methylpiperazine, 3-fluoro-4-4-methyl-1-piperazinyl benzeneboronic acid pinacol ester
CID PubChem 70974710
Nom IUPAC 1-[2-fluoro-4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phényl]-4-méthylpipérazine
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2)N3CCN(CC3)C)F
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Fluoro-4-(4-methyl-1-piperazinyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Quantité 1 g
Poids de la formule 320.21
Pourcentage de pureté 95%