Learn More
Ester pinacol de l’acide3-Fluoro-4-(4-morpholinylméthyl) benzèneboronique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Fluoro-4-(4-morpholinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester |
| Point de fusion | 35°C to 40°C |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de la formule | 321.19 |
| Pourcentage de pureté | 96% |
| Forme physique | Solide |