Learn More
Acide 3-Fluoro-4-formylbenzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15419079
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15419079 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15419079 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17851.03
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluoro-4-formylbenzeneboronic acid
CAS 248270-25-9
Point de fusion ∼240°C
Formule moléculaire C7H6BFO3
Numéro MDL MFCD02093051
Quantité 1 g
Synonyme 3-fluoro-4-formylbenzeneboronic acid, 3-fluoro-4-formylphenyl boronic acid, 3-fluoro-4-formylphenboronic acid, boronic acid, 3-fluoro-4-formylphenyl, pubchem1847, acmc-1cga0, ksc494k4h, 4-borono-3-fluorobenzaldehyde, 3-fluoro-4-formyl-phenyl boronic acid, 3-fluoranyl-4-methanoyl-phenyl boronic acid
Clé InChI NZNRMUVHUVCIBR-UHFFFAOYSA-N
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)C=O)F)(O)O
Nom IUPAC Acide(3-fluoro-4-formylphényl)boronique
Poids moléculaire (g/mol) 167.93
CID PubChem 2778654
Poids de la formule 167.93
Pourcentage de pureté 98%