Learn More
Acide 3-fluoro-4-formylphénylboronique, 95 %, ACROS Organics™
Code produit 11966151 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11966151 5 g 5g
11956151 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11966151 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 445600050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 248270-25-9
Formule moléculaire C7H6BFO3
Poids moléculaire (g/mol) 167.93
Clé InChI NZNRMUVHUVCIBR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluoro-4-formylbenzeneboronic acid, 3-fluoro-4-formylphenyl boronic acid, 3-fluoro-4-formylphenboronic acid, boronic acid, 3-fluoro-4-formylphenyl, pubchem1847, acmc-1cga0, ksc494k4h, 4-borono-3-fluorobenzaldehyde, 3-fluoro-4-formyl-phenyl boronic acid, 3-fluoranyl-4-methanoyl-phenyl boronic acid
CID PubChem 2778654
Nom IUPAC Acide(3-fluoro-4-formylphényl)boronique
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)C=O)F)(O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Fluoro-4-formylphenylboronic acid
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 167.93
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Fluoro-4-formylphenylboronic acid
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.