Learn More
3'-Fluoro-4'-hydroxyacetophenone, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30988679
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30988679 5 g
30981093 250 mg
30972153 100 g
30974290 1 g
30975572 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30988679 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD110575g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 3'-Fluoro-4'-hydroxyacetophenone
CAS 403-14-5
Formule moléculaire C8H7FO2
Numéro MDL MFCD00215840
Quantité 5 g
SMILES C1=C(C=CC(=C1F)O)C(C)=O
Poids moléculaire (g/mol) 154.14
Pourcentage de pureté 98%