Learn More
3’-fluoro-4’-hydroxyacétophénone, 98+ %, Thermo Scientific™
Code produit 11359915
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11359915 250 mg 250mg
11349915 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11359915 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19892.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 403-14-5
Formule moléculaire C8H7FO2
Poids moléculaire (g/mol) 154.14
Numéro MDL MFCD00215840
Clé InChI GSWTXZXGONEVJC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3'-fluoro-4'-hydroxyacetophenone, 1-3-fluoro-4-hydroxyphenyl ethanone, 1-3-fluoro-4-hydroxyphenyl-1-ethanone, 1-3-fluoro-4-hydroxyphenyl ethan-1-one, 3-fluoro-4-hydroxyacetophenone, ethanone, 1-3-fluoro-4-hydroxyphenyl, 1-3-fluoro-4-hydroxy-phenyl-ethanone, 1-acetyl-3-fluoro-4-hydroxybenzene, pubchem3492, acmc-20a0dy
CID PubChem 2737325
Nom IUPAC 1-(3-fluoro-4-hydroxyphényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)O)F
Specifications
Nom chimique ou matériau 3'-Fluoro-4'-hydroxyacetophenone
Point de fusion 127°C to 129°C
Quantité 250 mg
Beilstein 1936529
Poids de la formule 154.14
Pourcentage de pureté ≥98%