Learn More
Acide 3-fluoro-4-hydroxyphénylacétique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11490043
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490043 1 g 1g
11400053 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11490043 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12114.03
 Article restreint
Expédition estimée: 13-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 458-09-3 | C8H7FO3 | 170.139 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 458-09-3
Formule moléculaire C8H7FO3
Poids moléculaire (g/mol) 170.139
Numéro MDL MFCD00004348
Clé InChI YRFBZAHYMOSSGX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluoro-4-hydroxyphenylacetic acid, 2-3-fluoro-4-hydroxyphenyl acetic acid, 3-fluoro-4-hydroxyphenyl acetic acid, 3-fluoro-4-hydroxybenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, 3-fluoro-4-hydroxy, 2-3-fluoro-4-hydroxy-phenyl acetic acid, 4-carboxymethyl-2-fluorophenol, 3-fluoro-4-hydroxy-phenyl-acetic acid, acmc-1ahjh, opera_id_1839
CID PubChem 68014
Nom IUPAC Acide 2-(3-fluoro-4-hydroxyphényl)acétique
SMILES C1=CC(=C(C=C1CC(=O)O)F)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluoro-4-hydroxyphenylacetic acid
Point de fusion 130°C to 133°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 170.14
Pourcentage de pureté 98%