Learn More
3-fluoro-4-iodopyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10715462 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10715462 5 g 5g
10109799 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10715462 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 436380050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 22282-75-3 | Molecular Formula: C5H3FIN | Molecular Weight: 222.98 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22282-75-3
Formule moléculaire C5H3FIN
Poids moléculaire (g/mol) 222.98
Clé InChI MSLUTDVOKZOXTA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluoro-4-iodo-pyridine, 4-iodo-3-fluoropyridine, pyridine, 3-fluoro-4-iodo, pubchem9249, acmc-1ccsk, pyridine,3-fluoro-4-iodo, 3-fluoro-4-iodopyridine, 3-fluoro-4-iodopyridine 1g
CID PubChem 10998636
Nom IUPAC 3-fluoro-4-iodopyridine
SMILES C1=CN=CC(=C1I)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluoro-4-iodopyridine
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 189.4°C to 190.4°C
Couleur Crème à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 222.98
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Fluoro-4-iodopyridine, 97%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.