Learn More
3-Fluoro-4-iodopyridine, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11484470
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11484470 5 g 5g
11474470 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11484470 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50068.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22282-75-3
Formule moléculaire C5H3FIN
Poids moléculaire (g/mol) 222.989
Numéro MDL MFCD03092927
Clé InChI MSLUTDVOKZOXTA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluoro-4-iodo-pyridine, 4-iodo-3-fluoropyridine, pyridine, 3-fluoro-4-iodo, pubchem9249, acmc-1ccsk, pyridine,3-fluoro-4-iodo, 3-fluoro-4-iodopyridine, 3-fluoro-4-iodopyridine 1g
CID PubChem 10998636
Nom IUPAC 3-fluoro-4-iodopyridine
SMILES C1=CN=CC(=C1I)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluoro-4-iodopyridine
Point de fusion 87°C to 90°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 222.99
Pourcentage de pureté 98%