Learn More
3’-Fluoro-4’-méthoxyacétophénone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11463208
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11463208 25 g 25g
11443208 1 g -
11453208 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11463208 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18972.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 455-91-4 | C9H9FO2 | 168.167 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 455-91-4
Formule moléculaire C9H9FO2
Poids moléculaire (g/mol) 168.167
Numéro MDL MFCD00026219
Clé InChI LQASUDVYVOFKNK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3'-fluoro-4'-methoxyacetophenone, 3-fluoro-4-methoxyacetophenone, 1-3-fluoro-4-methoxyphenyl ethanone, 1-3-fluoro-4-methoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3-fluoro-4-methoxyphenyl, 3'-fluoro-4-methoxyacetophenone, acetophenone, 3'-fluoro-4'-methoxy, 1-3-fluoro-4-methoxy-phenyl-ethanone, 1-3-fluoro-4-methoxyphenyl-1-ethanone, 1-3-fluoro-4-methoxy-phenyl ethanone
CID PubChem 96828
Nom IUPAC 1-(3-fluoro-4-méthoxyphényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)OC)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone
Point de fusion 90°C to 94°C
Point d’ébullition 147°C to 148°C (20 mmHg)
Quantité 25 g
Beilstein 2084062
Poids de la formule 168.17
Pourcentage de pureté 99%