Learn More
3-Fluoro-4-méthoxyaniline, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11448527
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11448527 5 g 5g
11438527 1 g 1g
11379489 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11448527 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18606.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 366-99-4 | C7H8FNO | 141.145 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 366-99-4
Formule moléculaire C7H8FNO
Poids moléculaire (g/mol) 141.145
Numéro MDL MFCD00075040
Clé InChI LJWAPDSCYTZUJU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluoro-4-anisidine, 4-amino-2-fluoroanisole, 3-fluoro-p-anisidine, 3-fluoro-4-methoxy-phenylamine, benzenamine, 3-fluoro-4-methoxy, 3-fluoro-4-methoxy-aniline, 3-fluoro-4-methoxyphenylamine, 2-fluoro-4-aminoanisole, 3-fluoro-4-methoxy-anilin, 3-fluoro-4-methoxy-benzenamine
CID PubChem 581110
Nom IUPAC 3-fluoro-4-méthoxyaniline
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)N)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluoro-4-methoxyaniline
Point de fusion 80°C to 84°C
Point d’ébullition 135°C (18 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 2717083
Poids de la formule 141.15
Pourcentage de pureté ≥98%