Learn More
Acide 3-fluoro-4-méthoxybenzèneboronique, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11399785
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11399785 1 g 1g
11309795 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11399785 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19818.03
 Article restreint
Expédition estimée: 11-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 149507-26-6 | C7H8BFO3 | 169.946 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 149507-26-6
Formule moléculaire C7H8BFO3
Poids moléculaire (g/mol) 169.946
Numéro MDL MFCD00807404
Clé InChI IILGLPAJXQMKGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluoro-4-methoxybenzeneboronic acid, 3-fluoro-4-methoxyphenyl boronic acid, 3-fluoro-4-methoxyphenyl boranediol, 3-fluoro-4-methoxyphenylboronicacid, 4-methoxy-3-fluorophenylboronic acid, boronic acid, 3-fluoro-4-methoxyphenyl, 3-fluoro-4-methoxybenzeneboronicacid, pubchem1850, 3-fluoro-4-methoxy-benzeneboronic acid
CID PubChem 2782194
Nom IUPAC acide (3-fluoro-4-méthoxyphényl)boronique
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)OC)F)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluoro-4-methoxybenzeneboronic acid
Point de fusion 237°C to 239°C
Quantité 1 g
Beilstein 7370120
Poids de la formule 169.95
Pourcentage de pureté ≥98%