Learn More
3-Fluoro-4-méthoxybenzonitrile, 98+ %, Thermo Scientific™
Code produit 15443297
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15443297 5 g 5g
15453297 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15443297 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25643.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 331-62-4
Formule moléculaire C8H6FNO
Poids moléculaire (g/mol) 151.14
Numéro MDL MFCD00215835
Clé InChI FEEOVAOEPGQDTJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoro-4-cyanoanisole, 4-cyano-2-fluoroanisole, 3-fluoro-4-methoxy-benzonitrile, benzonitrile, 3-fluoro-4-methoxy, 3-fluoro-4-methoxybenzenecarbonitrile, pubchem18462, acmc-209hys, 3-fluoro-4-methoxybenzonitile, 3-fluoro-4-methoxy benzonitrile, 4-methoxy-3-fluoro benzonitrile
CID PubChem 2774548
Nom IUPAC 3-Fluoro-4 -méthoxybenzonitrile
SMILES COC1=CC=C(C=C1F)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluoro-4-methoxybenzonitrile
Point de fusion 98°C to 100°C
Point d’ébullition 96°C to 98°C (1 mmHg)
Quantité 5 g
Numéro UN UN3439
Poids de la formule 151.14
Pourcentage de pureté ≥98%