Learn More
Bromure de 3-fluoro-4-méthoxyphénylmagnésium, solution 0,5 M dans THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10882051 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10882051 50 mL Flacon en verre AcroSeal™ 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10882051 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 431870500
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluoro-4-methoxyphenylmagnesium bromide
CAS 112780-67-3, 109-99-9
% min. CAS 9.52, 85.73
% max. CAS 14.27, 90.48
Couleur Jaune à marron
Densité 0.9640g/mL
Point d’éclair −17°C
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule moléculaire C7H6BrFMgO
Formule linéaire F(OCH3)C6H3MgBr
Numéro MDL MFCD01311480
Quantité 50 mL
Gravité spécifique 0.964
Synonyme 3-fluoro-4-methoxyphenylmagnesium bromide, bromo 3-fluoro-4-methoxyphenyl magnesium, magnesium,bromo 3-fluoro-4-methoxyphenyl, pydhwjrnbfayjs-uhfffaoysa-m, 3-fluoro-4-methoxyphenyl magnesium bromide, 3-fluoro-4-methoxy-phenyl magnesium bromide, 3-fluoro-4-methoxyphenylmagnesium bromide, 0.5 m in thf, 3-fluoro-4-methoxyphenylmagnesium bromide, 0.50 m in 2-methf, grignard reagent
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Clé InChI PYDHWJRNBFAYJS-UHFFFAOYSA-M
SMILES COC1=CC=C([Mg]Br)C=C1F
Nom IUPAC bromo(3-fluoro-4-methoxyphenyl)magnesium
Poids moléculaire (g/mol) 229.33
CID PubChem 2778214
Poids de la formule 229.33
Forme physique Solution
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Fluoro-4-methoxyphenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.