Learn More
Chlorure de 3-fluoro-4-méthylbenzènesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11318886
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11318886
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L19516.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 90260-13-2 | C7H6ClFO2S | 208.631 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90260-13-2
Formule moléculaire C7H6ClFO2S
Poids moléculaire (g/mol) 208.631
Numéro MDL MFCD03094389
Clé InChI YDUHIMCRFRIVFI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluoro-4-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 3-fluoro-4-methylbenzenesulfonylchloride, 3-fluoro-4-methylbenzenesulphonyl chloride, 3-fluoro-4-methyl-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-fluoro-4-methyl, 3-fluoro-p-toluenesulphonyl chloride, 3-fluoro-p-toluenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-fluoro-4-methyl-9ci, chloro 3-fluoro-4-methylphenyl sulfone, pubchem11718
CID PubChem 2778600
Nom IUPAC Chlorure de 3-fluoro-4-méthylbenzènesulfonyle
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluoro-4-methylbenzenesulfonyl chloride
Point de fusion 46°C to 50°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 1 g
Numéro UN UN3261
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 208.64
Pourcentage de pureté 97%