Learn More
3-Fluoro-4-méthylphénol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15484517
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15484517 1 g 1g
15494517 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15484517 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31864.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 452-78-8
Formule moléculaire C7H7FO
Poids moléculaire (g/mol) 126.13
Numéro MDL MFCD00143164
Clé InChI GJOOCAXPERKNMN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluoro-p-cresol, 3-fluoro-4-methyl-phenol, 2-fluoro-4-hydroxytoluene, phenol, 3-fluoro-4-methyl, pubchem1499, 3-fluoro-4-methyl phenol, acmc-209k1q, 3-fluoranyl-4-methyl-phenol, ksc494a2d
CID PubChem 2774613
Nom IUPAC 3-fluoro-4-méthylphénol
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)O)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluoro-4-methylphenol
Odeur Phenol-like
Indice de réfraction 1.515
Quantité 1 g
Numéro UN UN3265
Poids de la formule 126.13
Pourcentage de pureté 97%