Learn More
Acide 3-fluoro-4-(n-morpholinométhyl)phénylboronique, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Fluoro-4-(N-morpholinomethyl)phenylboronic acid, pinacol ester |
| CAS | 1073354-74-1 |
| % min. CAS | 97.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Formule moléculaire | C17H25BFNO3 |
| Numéro MDL | MFCD09027076 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 4-2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl morpholine, 3-fluoro-4-n-morpholinomethyl phenylboronic acid, pinacol ester, 4-2-fluoro-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl morpholine, 3-fluoro-4-n-morpholinomethyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl morpholine, 3-fluoro-4-morpholin-4-ylmethyl benzeneboronic acid pinacol ester, 3-fluoro-4-morpholin-4-ylmethyl benzeneboronic acid, pinacol ester, 3-fluoro-4-morpholin-4-ylmethyl benzene boronic acid, pinacol ester, 4-2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl benzyl morpholine |
| Clé InChI | QINFDPZSZHPUSC-UHFFFAOYSA-N |
| Afficher plus |