Learn More
Chlorure de 3-Fluoro-4-nitrobenzènesulfonyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15424637
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15424637 1 g 1g
15434637 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15424637 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31979.03
 Article restreint
Expédition estimée: 06-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 86156-93-6 | Molecular Formula: C6H3ClFNO4S | Molecular Weight: 239.60 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 86156-93-6
Formule moléculaire C6H3ClFNO4S
Poids moléculaire (g/mol) 239.60
Numéro MDL MFCD03412240
Clé InChI AAWFUSFNPBRQDE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluoro-4-nitrobenzene-1-sulfonyl chloride, 3-fluoro-4-nitro-benzenesulfonyl chloride, 3-fluoro-4-nitrobenzenesulfonylchloride, 3-fluro-4-nitro-benzensulfonylchloride, 3-fluoro-4-nitrophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 3-fluoro-4-nitro, benzenesulfonyl chloride, 3-fluoro-4-nitro, 3-fluoro-4-nitro-benzensulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-fluoro-4-nitro-9ci
CID PubChem 15569555
Nom IUPAC Chlorure de 3-fluoro4-nitrobenzènesulfonyle
SMILES [O-][N+](=O)C1=C(F)C=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluoro-4-nitrobenzenesulfonyl chloride
Point de fusion 44°C to 48°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3261
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 239.61
Pourcentage de pureté 98%