Learn More
3-fluoro-4-nitrophénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10662145 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10662145 1 g Flacon en verre 1g
10217610 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10662145 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 303370010
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 394-41-2 | C6H4FNO3 | 157.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 394-41-2
Formule moléculaire C6H4FNO3
Poids moléculaire (g/mol) 157.1
Numéro MDL MFCD00041251
Clé InChI CSSGKHVRDGATJL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenol, 3-fluoro-4-nitro, 3-fluoro-4-nitro-phenol, 2-fluoro-4-hydroxynitrobenzene, pubchem2101, 3-fluoro4-nitrophenol, 4-nitro-3-fluorophenol, 5-fluoro-4-nitrophenol, acmc-1afpw, 3-fluoro-4-nitro phenol, ksc490k8p
CID PubChem 520948
Nom IUPAC 3-fluoro-4-nitrophénol
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)F)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluoro-4-nitrophenol
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 92°C to 95°C
Couleur Marron à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire FC6H3(NO2)OH
Quantité 1 g
Poids de la formule 157.1
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Fluoro-4-nitrophenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Fluoro-4-nitrophenol