Learn More
3-Fluoro-4-nitrotoluène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499802
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11499802 5 g 5g
11409812 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11499802 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10840.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 446-34-4 | C7H6FNO2 | 155.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 446-34-4
Formule moléculaire C7H6FNO2
Poids moléculaire (g/mol) 155.13
Numéro MDL MFCD00007053
Clé InChI WZMOWQCNPFDWPA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluoro-4-nitrotoluene, benzene, 2-fluoro-4-methyl-1-nitro, 2-fluoro-4-methylnitrobenzene, 2-fluoro-4-methyl-1-nitro-benzene, 3-fluoro-4-nitrobenzene, 2-fluor-4-methyl-1-nitrobenzol, pubchem1595, 3-fluoro4-nitrotoluene, acmc-1alaq, 3-fluoro-4-nitro toluene
CID PubChem 67966
Nom IUPAC 2-fluoro-4-méthyl-1-nitrobenzène
SMILES CC1=CC=C(C(F)=C1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluoro-4-nitrotoluene
Point de fusion 51°C to 55°C
Densité 1.438
Point d’ébullition 97°C to 98°C (3 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 2502584
Poids de la formule 155.13
Pourcentage de pureté 99%