Learn More
Ester de tert-butyle d’acide 3-fluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 13535010 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
13535010 1 g Flacon en verre 1g
13525010 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13535010 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 446510010
 Article restreint
Expédition estimée: 01-10-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 211108-50-8
Formule moléculaire C10H16FNO3
Poids moléculaire (g/mol) 217.24
Clé InChI JZNWQLLPLOQGOI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-boc-3-fluoro-4-oxopiperidine, 3-fluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-boc-3-fluoro-4-piperidone, 1-tert-butoxycarbonyl-3-fluoro-4-piperidone, 1-piperidinecarboxylic acid, 3-fluoro-4-oxo-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl-3-fluoro-4-oxopiperidine, 3-fluoro-4-oxo-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl3-fluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylate, tert-butyl 3-fluoro-4-oxo-piperidine-1-carboxylate, n-boc-3-fluoro-4-piperidinone
CID PubChem 10560711
Nom IUPAC Tert-butyle 3-fluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=O)C(C1)F
Especificaciones
Nom chimique ou matériau 3-Fluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Point de fusion 75°C to 77°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 217.24
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • tert-Butyl 3-fluoro-4-oxo-1-piperidinecarboxylate
Palabra de advertencia
  • Attention
Clasificación
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Consejos de prudencia
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: tert-Butyl 3-fluoro-4-oxo-1-piperidinecarboxylate
RUO– À des fins de recherche uniquement
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.