Learn More
3-fluoro-4-pyridinecarboxaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11946431 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11946431 5 g 5g
11936431 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11946431 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 442170050
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 40273-47-0 | C6H4FNO | 125.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 40273-47-0
Formule moléculaire C6H4FNO
Poids moléculaire (g/mol) 125.10
Numéro MDL MFCD06410686
Clé InChI KLKQXQXSZCNWLZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluoroisonicotinaldehyde, 3-fluoropyridine-4-carboxaldehyde, 3-fluoro-4-formylpyridine, 3-fluoro-4-pyridinecarboxaldehyde, 4-pyridinecarboxaldehyde, 3-fluoro, 3-fluoro-pyridine-4-carbaldehyde, 3-fluoro-4-pyridinecarbaldehyde, brettphospd, pubchem5137, acmc-20a1qb
CID PubChem 2763003
Nom IUPAC 3-fluoropyridine-4-carbalaldéhyde
SMILES FC1=C(C=O)C=CN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluoro-4-pyridinecarboxaldehyde
Densité 1.2550g/mL
Point d’ébullition 70.0°C (25.0 Torr)
Point d’éclair 67°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.255
Poids de la formule 125.1
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Fluoro-4-pyridinecarboxaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.