Learn More
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline, 97%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline |
| CAS | 69411-68-3 |
| Formule moléculaire | C7H5F4N |
| Numéro MDL | MFCD00190120 |
| Quantité | 1 g |
| SMILES | NC1=CC=C(C(F)(F)F)C(F)=C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 179.12 |
| Pourcentage de pureté | 97% |