Learn More
3-fluoro-4-(trifluorométhyl)aniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11415867
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11415867 5 g 5g
11405867 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11415867 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24411.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 69411-68-3 | C7H5F4N | 179.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 69411-68-3
Formule moléculaire C7H5F4N
Poids moléculaire (g/mol) 179.12
Numéro MDL MFCD00190120
Clé InChI CRRVZRDISHOQQL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-amino-2-fluorobenzotrifluoride, 3-fluoro-4-trifluoromethyl aniline, 2-fluoro-4-amino benzotrifluoride, benzenamine, 3-fluoro-4-trifluoromethyl, 3-fluoro-4-trifluoromethyl-phenylamine, 3-fluoro-4-trifluoromethyl phenylamine, pubchem1631, 4-amino,2-fluorobenzotrifluoride, 3-fluoro-4-trifluoromethyl-aniline
CID PubChem 2735914
Nom IUPAC 3-fluoro-4-(trifluorométhyl)aniline
SMILES NC1=CC=C(C(F)=C1)C(F)(F)F
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Point de fusion 54°C to 58°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Poids de la formule 179.12
Pourcentage de pureté 97%