Learn More
Ester pinacol de l’acide3-Fluoro-4-(trifluorométhyl)benzèneboronique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15487866
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15487866 1 g 1g
15497866 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15487866 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62811.03
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 445303-67-3 | Molecular Formula: C13H15BF4O2 | Molecular Weight: 290.065 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 445303-67-3
Formule moléculaire C13H15BF4O2
Poids moléculaire (g/mol) 290.065
Numéro MDL MFCD09878544
Clé InChI FPCSARGPMNDYAO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-3-fluoro-4-trifluoromethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-fluoro-4-trifluoromethyl phenylboronic acid pinacol ester, 3-fluoro-4-trifluoromethyl phenylboronic acid, pinacol ester, 3-fluoro-4-trifluoromethyl benzeneboronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 2-3-fluoro-4-trifluoromethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl, 2-3-fluoro-4-trifluoromethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxa-borolane
CID PubChem 46739054
Nom IUPAC 2-[3-fluoro-4-(trifluorométhyle)phényl]-4,4,5,5-tétraméthyle-1,3,2-dioxaborolane
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2)C(F)(F)F)F
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Quantité 1 g
Poids de la formule 290.06
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Solide
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.