Learn More
3-Fluoro-4-(trifluorométhyl)acide benzoïque, TRC
Code produit 30405760
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30405760 500 mg
30390152 250 mg
30405947 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30405760 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF598468500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 115754-21-7
Formule moléculaire C8H4F4O2
Poids moléculaire (g/mol) 208.11
SMILES OC(=O)c1ccc(c(F)c1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H4F4O2/c9-6-3-4(7(13)14)1-2-5(6)8(10,11)12/h1-3H,(H,13,14)
Poids de la formule 208.0147