Learn More
3-Fluoro-4-(trifluorométhyl)acide benzoïque, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H4F4O2/c9-6-3-4(7(13)14)1-2-5(6)8(10,11)12/h1-3H,(H,13,14) |
| Poids de la formule | 208.0147 |