Learn More
3-Fluoro-4-(trifluorométhyl)benzonitrile, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile |
| CAS | 231953-38-1 |
| Formule moléculaire | C8H3F4N |
| Quantité | 2.5 g |
| Synonyme | 3-Fluoro-4-trifluoromethylbenzonitrile |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H3F4N/c9-7-3-5(4-13)1-2-6(7)8(10,11)12/h1-3H |
| SMILES | FC1=C(C(F)(F)F)C=CC(C#N)=C1 |
| Nom IUPAC | 3-fluoro-4-(trifluorométhyl)benzonitrile |
| Poids moléculaire (g/mol) | 189.11 |
| Poids de la formule | 189.02 |