Learn More
3-Fluoro-4-(trifluorométhyl)benzonitrile, TRC
Code produit 30397191
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30397191 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30397191 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF5961051G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
CAS 231953-38-1
Formule moléculaire C8H3F4N
Quantité 1 g
Synonyme 3-Fluoro-4-trifluoromethylbenzonitrile
Formule InChI InChI=1S/C8H3F4N/c9-7-3-5(4-13)1-2-6(7)8(10,11)12/h1-3H
SMILES FC1=C(C(F)(F)F)C=CC(C#N)=C1
Nom IUPAC 3-fluoro-4-(trifluorométhyl)benzonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 189.11
Poids de la formule 189.02