Learn More
3-Fluoro-4-trifluoromethylbenzonitrile, 97%, BLD Pharm™
Code produit 30938683
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30938683 10 g
30934602 25 g
30933456 5 g
30936120 100 g
30935158 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30938683 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1079410g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Fluoro-4-trifluoromethylbenzonitrile
CAS 231953-38-1
Formule moléculaire C8H3F4N
Numéro MDL MFCD00236280
Quantité 10 g
SMILES N#CC1=CC=C(C(F)(F)F)C(F)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 189.11
Pourcentage de pureté 97%