Learn More
Acide 3-fluoro-5-hydroxybenzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15449377
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15449377
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H52619.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
L’acide 3-Fluoro-5-hydroxybenzèneboronique est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 871329-82-7
Formule moléculaire C6H6BFO3
Poids moléculaire (g/mol) 155.919
Numéro MDL MFCD07363778
Clé InChI RMBFBZIEXCTPDB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluoro-5-hydroxyphenyl boronic acid, 3-fluoro-5-hydroxybenzeneboronic acid, 3-fluoro-5-hydroxy-phenyl boronic acid, 3-fluoro-5-hydroxphenyl boronic acid, 3-hydroxyl-5-fluoro-phenyl-boronic acid, acmc-209qgp, 3-fluoro-5-hydroxyphenyl-boronic acid, 3-fluoranyl-5-oxidanyl-phenyl boronic acid, boronic acid,b-3-fluoro-5-hydroxyphenyl
CID PubChem 44717308
Nom IUPAC Acide (3-fluoro-5-hydroxyphényl)boronique
SMILES B(C1=CC(=CC(=C1)F)O)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluoro-5-hydroxybenzeneboronic acid
Point de fusion 54°C to 62°C
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 155.92
Pourcentage de pureté 98%