Learn More
3-Fluoro-5-iodoaniline, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15457407
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15457407 5 g 5g
15467407 250 mg 250mg
15447407 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15457407 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H34457.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 660-49-1 | C6H5FIN | 237.016 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 660-49-1
Formule moléculaire C6H5FIN
Poids moléculaire (g/mol) 237.016
Numéro MDL MFCD04116466
Clé InChI HTEPMXLKKDKDAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-fluoro-3-iodoaniline, 3-fluoro-5-iodo-phenylamine, pubchem4458, 3-fluoro-5-iodo aniline, 3-fluoro-5-iodophenylamine, 5-fluoro-3-iodophenylamine, benzenamine,3-fluoro-5-iodo, benzenamine, 3-fluoro-5-iodo
CID PubChem 2758986
Nom IUPAC 3-fluoro-5-iodoaniline
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)I)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluoro-5-iodoaniline
Quantité 5 g
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 237.02
Pourcentage de pureté 96%